N090
N-090
N-090-1ML
¥26,700
1 of 10
Sigma-Aldrich
N7261
ノルトリプチリン 塩酸塩
337757
N-(ホスホノメチル)グリシン
H8000
L-ヒスチジン
Supelco
C-090
Citalopram-D6 hydrobromide solution
P-096
Pregabalin-D6 solution
A8056
3-アミノ-1,2,4-トリアゾール
AP108F
Goat Anti-Guinea Pig IgG Antibody, FITC conjugate
P4543
バルプロ酸 ナトリウム塩
I-903
Imipramine-D3 maleate solution
H2910
ヒドロクロロチアジド
certified reference material
300
liquid
(Snap-N-Spike®)
ampule of 1 mL
Cerilliant®
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
gas chromatography (GC): suitableliquid chromatography (LC): suitable
clinical testing
single component solution
−20°C
[2H]C([2H])([2H])NCCC=C1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3.[H]Cl
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H/i1D3;
SHAYBENGXDALFF-NIIDSAIPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Eyes
3 - Flammable liquids
WGK 1
49.5 °F
9.7 °C
第4類:引火性液体 アルコール類 危険等級II
N-090-1ML: N-090-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.