Merck
C-090
Supelco
Citalopram-D6 hydrobromide solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥30,900
¥30,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥30,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D6H15FN2O · HBr
CAS番号:
分子量:
411.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥30,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(C=C1)=CC=C1C2(CCCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C3=CC=C(C#N)C=C3CO2.Br
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
InChI Key
WIHMBLDNRMIGDW-TXHXQZCNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Citalopram is an antidepressant sold under the trade names Celexa® and Cipramil for the treatment of major depression. Citalopram is a selective serotonin reuptake inhibitor, a class of drugs that also includes fluoxetine, paroxetine, and sertraline. This internal standard is suitable for quantitation of citalopram levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Celexa is a registered trademark of H. Lundbeck A/S
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-090-1ML:4548173376479
C-090-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)