安全性情報
M-194
Supelco
(±)-cis-3-Methylfentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
386.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品M-194は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 0.5 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N2(C[C@@H]([C@@H](CC2)N(c3ccccc3)C(=O)CC)C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C23H30N2O.ClH/c1-3-23(26)25(21-12-8-5-9-13-21)22-15-17-24(18-19(22)2)16-14-20-10-6-4-7-11-20;/h4-13,19,22H,3,14-18H2,1-2H3;1H/t19-,22+;/m0./s1
InChI Key
GQIWDGKLQJBQJU-MGBOEYOKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A designer drug and fentanyl analog, (±)-cis-3-Methylfentanyl has an estimated potency 400 to 6000 times greater than morphine. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators and controls for (±)-cis-3-Methylfentanyl LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, prescription monitoring, or forensic analysis applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-194-CAN:
M-194-1EA:
M-194-0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)