Merck
A-139
Supelco
4-ANPP solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 ML
¥16,500
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 ML
¥16,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2
CAS番号:
分子量:
280.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 0.5 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1(CCC(NC2=CC=CC=C2)CC1)CCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C19H24N2/c1-3-7-17(8-4-1)11-14-21-15-12-19(13-16-21)20-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2
InChI Key
ZCMDXDQUYIWEKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for 4-ANPP LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications. 4-ANPP is an intermediate in the synthesis of fentanyl and related opioids and is often found as an impurity in fentanyl preparations. This Certified Spiking Solution® is supplied in a convenient US DEA-exempt solution format.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-139-0.5ML:4548173363073
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)