Norfentanyl is a major urinary metabolite of fentanyl, a potent synthetic analgesic sold under various trade names including Sublimaze, Duragesic®, Actiq®, and Fentora®. Therefore, this Certified Spiking Solution is suitable for testing applications from clinical toxicology and forensic analysis to urine drug testing. So it can be used as a positive control for urinal drug testing.
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CCC(=O)N(C1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H20N2O.C2H2O4/c1-2-14(17)16(12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-15-11-9-13;3-1(4)2(5)6/h3-7,13,15H,2,8-11H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
OLFNESLXXQCODF-UHFFFAOYSA-N
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-031-1ML:4548173317014
N-031-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ