特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
薬剤管理
USDEA Schedule I; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C)N(C1CCN(CCC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
InChI Key
FYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Comparative analysis of fentanyl analogs: A study differentiated structurally similar fentanyl analogs by utilizing Density Functional Theory (DFT) calculations alongside Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS), enhancing the precision of forensic and biochemical analysis of compounds like Acetyl fentanyl (Dogruer Erkok et al., 2024).
- Quantitative detection in toxicology: Research introduced a quantitative LC-MS/MS method for analyzing Acetyl fentanyl along with other fentanyl-related substances in postmortem blood, crucial for accurate forensic investigations and opioid research (Truver et al., 2024).
- Drug contamination insights: A study explored the attitudes and experiences related to fentanyl contamination in methamphetamine, using self-reports and urine toxicology to underline the presence of fentanyl analogs such as Acetyl fentanyl, impacting public health responses (Daniulaityte et al., 2023).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-109-1ML:
A-109-CHK:
A-109-CC:
試験成績書(COA)