安全性情報
F-054
Supelco
o-Fluorofentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
別名:
o-Fluorofentanyl Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27FN2O · HCl
分子量:
390.92
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品F-054は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 0.5 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
ortho-Fluorofentanyl, also known as 2-Fluorofentanyl, is an opioid analgesic being an analogue of fentanyl that is sold as designer drug on the illicit drug market since 2016. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for ortho-Fluorofentanyl LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F-054-0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)