Merck
H-172
Supelco
4-Hydroxymidazolam solution
1 mg/mL (90:10 Acetonitrile:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
4-Hydroxymidazolam solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13ClFN3O
CAS番号:
分子量:
341.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
品質水準
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (90:10 Acetonitrile:DMSO)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Fc1c(cccc1)C2=NC(c3[n](c(nc3)C)c4c2cc(cc4)Cl)O
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c1-10-21-9-16-18(24)22-17(12-4-2-3-5-14(12)20)13-8-11(19)6-7-15(13)23(10)16/h2-9,18,24H,1H3
InChI Key
ZYISITHKPKHPKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. 4-Hydroxymidazolam is the minor hydroxylated metabolite of midazolam (MDZ). The product contributes in the pharmacological impact of MDZ.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-172-1ML:4548173372952
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)