Merck
A-902
Supelco
アルプラゾラム-d5 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H8D5N4Cl
CAS番号:
分子量:
313.80
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NCc3nnc(C)n3-c4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C17H13ClN4/c1-11-20-21-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)22(11)16/h2-9H,10H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
VREFGVBLTWBCJP-VIQYUKPQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この内部標準はアルプラゾラム検査に適しており、または臨床毒性学検査、尿中薬物検査、疼痛処方モニタリングまたは法医学検査を用途としてGC/MSまたはLC/MSによる同位体希釈法の実施に適しています。アルプラゾラムは、商標名キサナックス®で販売されており、全般性不安障害あるいは社会不安障害を含む不安およびパニック障害の医学的治療に用いられるベンゾジアゼピン薬です。
アプリケーション
  • Alprazolam-d₅ solution in toxicological analysis: Research demonstrates the application of Alprazolam-d₅ as an internal standard in toxicology and seized drug DUID casework, specifically in the analysis of benzodiazepines including novel designer compounds (Reber et al., 2023).
  • Forensic application of Alprazolam-d₅: Alprazolam-d₅ is used in forensic science to differentiate and quantify benzodiazepine metabolites in biological specimens, aiding in the clarification of forensic cases (Terada et al., 2013).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xanax is a registered trademark of Pharmacia & Upjohn Company
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-902-CC:
A-902-1ML:4548173317489