Merck
G-017
Supelco
ガバペンチン-D10 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥236,000
¥236,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥236,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D10H7NO2
CAS番号:
分子量:
181.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥236,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CN)(CC(O)=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI Key
UGJMXCAKCUNAIE-YXALHFAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sold under the trade names Neurontin®, Nupentin, or Gabarone, gabapentin is an anticonvulsant drug used primarily for treatment of seizures, fibromyalgia, and chronic neuropathic pain. This internal standard is suitable for GC/MS or LC/MS testing or isotope dilution methods of gabapentin in forensic analysis, clinical toxicology, pain prescription monitoring, or urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Neurontin is a registered trademark of Warner-Lambert Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
G-017-CC:
G-017-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)