特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol with 0.01N NaOH
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/i1D3
InChI Key
FBOZXECLQNJBKD-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Application in leukemia research: Methotrexate-D₃ is utilized as an internal standard in LC-MS/MS analysis to monitor the bioavailability and metabolic pathways of thioguanosine and methylthioinosine in children with acute lymphoblastic leukemia, supporting its use in pediatric oncology and pharmacokinetics studies (Han et al., 2022).
- Enhancement of drug monitoring techniques: Employed in high-throughput MALDI-isotope dilution mass spectrometry, Methotrexate-D₃ allows for the ultrafast and selective quantification of methotrexate in human plasma, proving essential for optimizing therapeutic regimens in cancer treatment (Meesters et al., 2011).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-153-CC:
M-153-1ML:4548173334608