Merck
F-029
Supelco
フェルバメート 溶液
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥18,800
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥18,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2O4
CAS番号:
分子量:
238.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
2.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
InChI Key
WKGXYQFOCVYPAC-UHFFFAOYSA-N
詳細
Felbamate is an antiepileptic drug used for the treatment of epilepsy, partial seizures in adults, and partial and generalized seizures associated with Lennox-Gastautsyndrome in children. The drug has a narrow therapeutic range and carries an increased risk of fatal aplastic anemia and/or liver failure. This certified solution standard is suitable as starting material for calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as forensic analysis, clinical toxicology and therapeutic drug monitorin.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
F-029-1ML:
F-029-CC:
F-029-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)