同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)O[13C@@H]2[13CH2]O[13C@@]3([13CH2]OS(N)(=O)=O)OC(C)(C)O[13C@H]3[13C@@H]2O1
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,12+1
InChI Key
KJADKKWYZYXHBB-OYKWVVKKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
684252-BULK:
684252-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ