Merck
L-029
Supelco
ラコサミド 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥61,400
¥61,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥61,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O3
CAS番号:
分子量:
250.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥61,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(N[C@H](COC)C(NCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
InChI Key
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
詳細
臨床毒物学、法医学分析、尿薬物検査、処方モニタリングまたは医薬品研究におけるLC/MSまたはGC/MSアプリケーションでの使用に適したCertified Spiking Solution®(認定スパイキング溶液)。ラコサミドは、部分発現発作と糖尿病性神経障害性疼痛の補助療法用に開発された新しい抗てんかん薬です。本剤はVimpatという商品名で市販されています®
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vimpat is a registered trademark of Harris FRC Corporation
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L-029-CHK:
L-029-CC:
L-029-1ML:4548173331591
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecule of the month. Lacosamide.
Drug news & perspectives, 17(10), 689-689 (2005-02-08)
G McCleane et al.
Neuroscience letters, 352(2), 117-120 (2003-11-20)
The aim of the study is to establish if the putative anticonvulsant SPM 927 has an analgesic effect in human neuropathic pain and to assess its tolerability. This is an open label study of 25 adult human subjects with resistant
Collin A Hovinga
IDrugs : the investigational drugs journal, 6(5), 479-485 (2003-06-06)
Schwarz Pharma, under license from Harris FRC, is developing SPM-927, synthesized by researchers at the University of Houston, for the potential treatment of epilepsy and neuropathic pain.