サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 g | カートの在庫状況を確認する | ¥8,400 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥8,470 |
この商品について
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
293-295 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble
SMILES string
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269), CYP2C9(1559), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347), Scn1a(81574), Scnn1g(24768), Slc6a1(79212)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 293-295 °C (lit.) | mp 292-295 °C | mp 293-295 °C (lit.) | mp 293-295 °C (lit.) |
| Gene Information human ... CNR1(1268), CNR2(1269), CYP2C9(1559), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information - | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,5-ジフェニルヒダントイン
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified