安全性情報
A-056
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix 1000
1000 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Multi-component Alcohol Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1.2 ML
¥4,510
¥4,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1.2 ML
¥4,510
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥4,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
包装
ampule of 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1000 μg/mL each component in H2O
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 1000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-056-1.2ML:4548173369174
A-056-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)