スキップする
E-040
エタノール-10
10 mg/dL in H2O, pack of 10 × 1.2 mL ampules, certified reference material, Cerilliant®
別名:
エタノール 溶液, エチルアルコール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
pack of 10 × 1.2 mL ampules
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
10 mg/dL in H2O
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
NISTのキットは、エタノール試験法のキャリブレーションに適した追跡可能なエタノール標準物質です。これらの認定標準物質は血中アルコール含量の測定に適用するため、法廷分析および臨床毒性検査で広く使用されています。
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E045E030E035
エタノール-10 10 mg/dL in H2O, pack of 10 × 1.2 mL ampules, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
E040
エタノール-10
エタノール-80 80 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
E030
エタノール-80
description
10 mg/dL in H2O, pack of 10 × 1.2 mL ampules, certified reference material, Cerilliant®
description
40 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
80 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
25 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)