スキップする
E-048
エチル-β-D-グルクロニド-(エチル-d5)
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥46,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8D5H9O7
CAS番号:
分子量:
227.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
¥46,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1/i1D3,2D2
InChI key
IWJBVMJWSPZNJH-XTJTXKPGSA-N
General description
エチルβ-D-グルクロニドはアルコールの1次尿代謝産物なので、アルコール消費をモニタリングするバイオマーカーとして使用することが可能です。この内部標準は、法医学試験、臨床毒性、またはアルコールモニタリングなどの用途で、LC/MSまたはGC/MSによる体内のアルコールレベルの定量に適しています。
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標的臓器
Eyes
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
49.5 °F - closed cup
引火点(°C)
9.7 °C - closed cup
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
E-048-1ML:4548173337821
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)