特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in ethanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
InChI Key
MBMBGCFOFBJSGT-KUBAVDMBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
function, docosahexaenoic acid (DHA) plays an important role as a signaling factor in cells for both anti- and pro-inflammatory processes. Levels of docosahexaenoic acid as well as other fatty acids are analyzed by GC/MS or LC-MS/MS methods to monitor patients undergoing diet therapy for mitochondrial or peroxisomal disorders. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in the
preparation of linearity standards, calibrators, or controls in mass spectrometry-based DHA testing applications such as assessment of cardiovascular disease risk and fatty acid deficiency, and detection and quantification of DHA in nutraceuticals and dietary supplements.
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-117-1ML:4548173958583
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック