スキップする
D1797
all-cis-7,10,13,16,19-ドコサペンタエン酸
synthetic, ≥97%
別名:
クルパノドン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥54,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H34O2
CAS番号:
分子量:
330.50
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
¥54,500
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D3659N6394D5679
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥97%
assay
≥98% (GC)
assay
≥99%
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D1797-VAR: + D1797-10MG-PW: + D1797-5MG: + D1797-1MG: + D1797-10MG: + D1797-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)