good service and product quality, arrived on time and the correct chemical.
サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥52,200 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥87,900 |
50 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥152,000 |
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥302,000 |
この商品について
製品名
cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸, ≥99%
biological source
fish oil
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689), Pparg(19016)
rat ... ALOX5(25290)
General description
Application
- 肝細胞脂肪症に対する医薬品の効果試験に
- ヒト乳がんサンプルの特徴付けのためのラマン分光測定での分析標準品として
- マウス胎児線維芽細胞の脂質過酸化アッセイおよび細胞生存試験の細胞前処理に
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form film or powder | form - |
| assay ≥99% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - |
| density 0.943 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.943 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.914 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl