Merck
53171
Supelco
cis-4,7,10,13,16,19-ドコサヘキサエン酸
analytical standard
別名:
DHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H32O2
CAS番号:
分子量:
328.49
Beilstein:
1715505
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
InChI Key
MBMBGCFOFBJSGT-KUBAVDMBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
53171-BULK:
53171-VAR:
53171-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jinglong Chen et al.
International journal of molecular sciences, 22(11) (2021-06-03)
Oxidative stress occurs in a variety of clinical liver diseases and causes cellular damage and mitochondrial dysfunction. The clearance of damaged mitochondria by mitophagy may facilitate mitochondrial biogenesis and enhance cell survival. Although the supplementation of docosahexaenoic acid (DHA) has
Y Freund Levi et al.
Journal of internal medicine, 275(4), 428-436 (2014-01-15)
Little is known about the transfer of essential fatty acids (FAs) across the human blood-brain barrier (BBB) in adulthood. In this study, we investigated whether oral supplementation with omega-3 (n-3) FAs would change the FA profile of the cerebrospinal fluid
Physiology: Double function at the blood-brain barrier.
Christer Betsholtz
Nature, 509(7501), 432-433 (2014-05-16)
Four-year follow-up of children born to women in a randomized trial of prenatal DHA supplementation.
Maria Makrides et al.
JAMA, 311(17), 1802-1804 (2014-05-06)
Lucy M Browning et al.
The Journal of nutrition, 144(5), 667-672 (2014-03-22)
Consumption of oily fish is sporadic, whereas controlled intervention studies of n-3 (ω-3) fatty acids usually provide capsules containing eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) as a daily dose. This methodologic study explored whether there are differences in the