Merck
C-164
Supelco
クレアチニン 溶液
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥22,500
¥22,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥22,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N3O
CAS番号:
分子量:
113.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥22,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI Key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Creatinine is excreted at fairly constant rates in the absence of renal disease and commonly used as benchmark in urinary biomarker analysis. Serum creatinine levels are useful indicators of renal function and have been implicated in diabetes, cardiovascular and circulatory diseases. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls in creatine LC/MS or GC/MS testing methods for clinical diagnostic, urine drug testing or forensic analysis applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-164-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2