Merck
NIST914B
クレアチニン
NIST® SRM® 914b
別名:
2-アミノ-1-メチル-2-イミダゾリン-4-オン, 2-イミノ-1-メチルイミダゾリジン-4-オン, 2-イミノ-N-メチルヒダントイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥207,000
¥207,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥207,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N3O
CAS番号:
分子量:
113.12
Beilstein:
112061
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥207,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
包装
pkg of 10 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
NMR: suitable
mp
295 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI Key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known purity. It is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures used for determination of creatinine concentration and for routine evaluations of daily working standards used in these procedures. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 914B_cert
SRM 914B_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Creatinine
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
554.0 °F - closed cup
引火点(℃)
290 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
NIST914B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5