Merck
C6257
Sigma-Aldrich
クレアチニン 塩酸塩
≥97%
別名:
2-アミノ-1-メチル-2-イミダゾリン-4-オン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥12,400
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥12,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N3O · HCl
CAS番号:
分子量:
149.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
SMILES記法
Cl.CN1CC(=O)NC1=N
InChI
1S/C4H7N3O.ClH/c1-7-2-3(8)6-4(7)5;/h2H2,1H3,(H2,5,6,8);1H
InChI Key
PJYONPGZTHDDJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • アシルグアニジンの触媒的水素化
  • 選択的アルギニンレセプター分子に用いる分子ピンセットによるアルキルグアジニウムイオンの強力な結合
  • ラットへの経口投与後の体内薬物分布の研究
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6257-BULK:
C6257-10G:
C6257-1KG:
C6257-100G:
C6257-25G:
C6257-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bernhard Brauner et al.
International journal of pharmaceutics, 579, 119158-119158 (2020-02-23)
Recurring infections and increasing resistances continue to complicate treatment of urinary tract infections. To investigate alternative treatment options, trimethoprim loaded micro- (D[4;3] of 1-9 µm) and nanoparticles (Z-Avg of 200-400 nm) were prepared from two types of poly(d,l-lactic-co-glycolic acid) (PLGA) for instillative
Elke Gasthuys et al.
Scientific reports, 9(1), 19699-19699 (2019-12-25)
Early diagnosis of kidney diseases in avian species is limited. Endogenous markers currently used in avian practice are not sensitive enough to identify early kidney failure. Consequently, alternative markers should be evaluated. To be able to evaluate these alternative markers
Victor K Langsi et al.
Journal of chromatography. A, 1506, 37-44 (2017-05-27)
A rapid chromatographic method for the simultaneous determination of uric acid (UA) and creatinine (Cr) in human urine is described, using a non-bonded 1.7μm thin-shell (TS1.7-100nm) silica particle prepared by the seeded-growth approach. The new shell particle was characterised by
Fiorella Lucarini et al.
International journal of environmental research and public health, 17(13) (2020-07-09)
Restrictions on the use of bisphenol A (BPA) in consumer products led to its replacement by various bisphenol (BP) analogues, yet young children's exposure to these analogues has been poorly characterized so far. This study aimed to characterize infants' and