安全性情報
C-254
Supelco
6-Hydroxy cannabidiol (6-OH-CBD) solution
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O3
CAS番号:
分子量:
330.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品C-254は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
詳細
6-Hydroxycannabidiol (6-OH-CBD) is a phytocannabinoid metabolite. This certified Snap-N-Spike® reference solution is suitable for numerous GC/MS or LC/MS applications from pharmaceutical testing and research to clinical toxicology or forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-254-1ML:4548173371917
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)