フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (900125E-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (900125E-500ug)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 900125E
濃度
0.1 mg/mL (900125E-100ug)
0.5 mg/mL (900125E-500ug)
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
CC/C=C\C[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-2-3-15-18-21(23)19-16-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-17-20-22(24)25/h3,5-8,11-16,19,21,23H,2,4,9-10,17-18,20H2,1H3,(H,24,25)/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,15-3-,19-16+/t21-/m0/s1
InChI Key
SWTYBBUBEPPYCX-YTQNUIGOSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900125E-VAR:
900125E-100UG:
900125E-BULK:
900125E-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)