Merck
L7395
Sigma-Aldrich
リポキシダーゼ Glycine max(ダイズ)由来
Type I-B, lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid
別名:
15-リポキシゲナーゼ, LOX A, リノール酸:酸素オキシドレダクターゼ, リポキシゲナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15000000 UNITS
¥32,500
75000000 UNITS
¥105,000
150000000 UNITS
¥183,000
¥32,500
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15000000 UNITS
¥32,500
75000000 UNITS
¥105,000
150000000 UNITS
¥183,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥32,500
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
タイプ
Type I-B
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥50,000 units/mg solid
分子量
94 kDa
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リポキシダーゼ(LOX)、別名リポキシゲナーゼ、は非ヘム鉄タンパク質です。リポキシゲナーゼは、植物、一部の微生物、および動物に広く存在しています。pHおよび至適温度、基質特異性、ならびにさまざまな薬剤による阻害の程度に関して、LOX-1、LOX-2、LOX-3に分類されています。[1]
アプリケーション
Glycine max(ダイズ)由来のリポキシダーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 2-(α-D-グリコピラノシル)メチル-2,5,7,8-テトラメチルクロマン-6-オル(TMG)のリポタンパク質酸化に対する影響を検討するため[2]
  • 木材抽出物を分解する酵素をスクリーニングするためのマイクロプレートアッセイプラットフォームにおけるリポキシゲナーゼの代表的酵素として[3]
  • リポキシゲナーゼ阻害活性アッセイの陽性対照として[4]
このダイズ由来酵素の基質としてアラキドン酸を用いた場合、活性はリノ-ル酸を基質とした場合の約15%です。アラキドン酸酸化の生成物は12-または15-ヒドロペルオキシアラキドン酸(12-HPETEまたは15-HPETE)です。
生物化学的/生理学的作用
cis,cis-1,4-ペンタジエン構造を含む脂質のヒドロペルオキシ化を触媒します。
リポキシゲナーゼは、100°C、5~10分間の熱処理で不活化します。研究により、γ線照射処理がダイズのリポキシゲナーゼの特異的活性を減少させることが示されています。[5]これらの酵素は、喘息やアレルギーに関連した研究で用いられています。リポキシゲナーゼは、アロマファインケミカルの製造など、産業における生体内変換に適用できます。[1]
単位の定義
1ユニットは、基質にリノール酸を使用し反応液量を3.0 mLとした場合に、pH 9.0、25°C、1分間で、A234を 0.001上昇させる酵素量です(光路長1 cm)。1 A234ユニットは、0.12 μmolのリノール酸を酸化させる酵素量に相当します。
物理的形状
安定剤およびNaClを含有
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7395-BULK:
L7395-75MU:
L7395-15MU:
L7395-150MU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cristina Theoduloz et al.
Chemical biology & drug design, 93(3), 290-299 (2018-10-09)
The aim of this work was to compare the anti-inflammatory activity of compounds prepared from terpenes and the synthetic drugs ibuprofen and naproxen. The anti-inflammatory activity of the hybrid compounds was compared with the activity of the parent compounds. This
Stabilization of Lipoxygenase-1 from Glycine max by Microencapsulation
Lakshmi MC, et al.
Drying Technology, 33(4), 493-501 (2015)
Sereyvath Yoeun et al.
Frontiers in chemistry, 6, 500-500 (2018-11-15)
Allene oxide cyclase (AOC) is a key enzyme in the jasmonic acid (JA) biosynthetic pathway in plants, during which it catalyzes stereospecific conversion of 12,13(S)-epoxy-9(Z),11,15(Z)-octadecatrienoic acid (12,13-EOT) to cis(+)-12-oxophytodienoic acid. Here, rice allene oxide cyclase (OsAOC) was localized to the
Norimasa Yoshida et al.
Atherosclerosis, 162(1), 111-117 (2002-04-12)
A novel vitamin E derivative that is freely soluble in water, 2-(alpha-D-glucopyranosyl)methyl-2,5,7,8-tetramethylchroman-6-ol (TMG), was evaluated for ability to inhibit development of atherosclerosis in Watanabe heritable hyperlipidemic (WHHL) rabbits or cholesterol-loaded New Zealand White rabbits. Although TMG rapidly entered the circulation
Chemical composition and lipoxygenase activity in soybeans (Glycine max L. Merr.) submitted to gamma irradiation
de Barros EA, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 98, 29-32 (2014)