包装
pkg of 1 × 1 mL (880622C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880622C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880622C
濃度
10 mg/mL (880622C-25mg)
5 mg/mL (880622C-5mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C26H52NO8P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26(29)32-22-25(35-24(2)28)23-34-36(30,31)33-21-20-27(3,4)5/h25H,6-23H2,1-5H3/t25-/m1/s1
InChI Key
XPAXRSJGGFVTFM-RUZDIDTESA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
880622C-5MG:4548173357614
880622C-BULK:
880622C-VAR:
880622C-25MG:4548173357607
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)