アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 50 μg (810215P-50ug)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810215P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C18H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1
InChI Key
AERBNCYCJBRYDG-KSZLIROESA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
810215P-50UG:
810215P-VAR:
810215P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)