スキップする
C8392
チョウジ油
別名:
ウォーターガム, 丁子油
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
oil
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
oils
Application
  • チョウジ精油:化学的プロファイル、生物学的活性、カプセル化戦略、食品への応用:このレビューでは、チョウジ精油の化学的特性、生物学的効果、カプセル化方法、食品業界での応用について検証し、天然の防腐剤および風味増強剤としての潜在的可能性を強調しています(Liñán-Atero et al., 2024)。
  • チョウジ精油を配合したキトサン酸化プルランヒドロゲル:合成、特性評価、抗酸化および抗菌特性:この研究では、チョウジ油を配合したキトサンベースのヒドロゲルの作成について説明し、その合成、特性評価、および生体医学的応用や食品保存に役立つ効果的な抗酸化作用と抗菌作用について詳しく述べています(Suflet et al., 2024)。
  • 修飾多孔性デンプンをベースとする生分解性ポリ乳酸/ポリブチレンアジペート・コ・テレフタレート/熱可塑性デンプン活性包装フィルムの持続放出性、抗菌性、抗酸化特性:チョウジ油で強化した生分解性包装フィルムの研究では、その持続放出能力と、包装済み食品の消費期限を延長させる抗菌および抗酸化特性の強化における利点が強調されています(Gui et al., 2024)。
  • 食品の消費期限を延長するための、トウモロコシの穂軸由来ナノセルロース包装:この論文では、包装材料としてのトウモロコシの穂軸由来ナノセルロースの利用について検討しています。クローブオイルを天然の防腐剤として利用することで、製品′の消費期限と安全性を向上させる可能性が示されています(Cheran et al., 2024)。
Biochem/physiol Actions
薬効成分を持つため使用されるエッセンシャルオイル。免疫調節物質および抗炎症薬。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
W2323007534347118
オリーブ油 analytical standard
Supelco
47118
オリーブ油
description
-
description
natural, FCC, FG
description
tested according to Ph. Eur.
description
analytical standard
form
oil
form
-
form
viscous liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
251 °C (lit.)
bp
251 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C
density
0.910 g/cm3
density
0.910 g/cm3
lipid type
oils
lipid type
-
lipid type
oils
lipid type
-
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
239.0 °F - closed cup
引火点(°C)
115 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
C8392-100ML: + C8392-BULK: + C8392-25ML: + C8392-500ML: + C8392-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is it 100% Clove oil? what are % content of all isomeres?
    1 回答
    1. The product is considered to be pure clove oil, but the isomer and impurity content are not characterized. Please see the sample SDS and specification sheet to see what properties are tested.
      役に立ちましたか?
  4. Can you provide a certified information of % content of all isomeres (eugenol, iso-eugenol and methyl-eugenol) in the Clove Oil C8392 ? Thanks !
    1 回答
    1. All of the characterization that is performed is listed on the COA, an example of which can be found on the product page in the 'Documentation' section. The individual components are not quantified in this case.