Merck
870412P
Avanti
16:0 DG Galloyl
Avanti Research - A Croda Brand 870412P, powder
別名:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-galloyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥29,600
¥29,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥29,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H72O9
CAS番号:
分子量:
721.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥29,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (870412P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870412P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COC(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H72O9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(45)49-33-36(34-50-42(48)35-31-37(43)41(47)38(44)32-35)51-40(46)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31-32,36,43-44,47H,3-30,33-34H2,1-2H3/t36-/m1/s1
InChI Key
VUMJZTCVWBBKRP-PSXMRANNSA-N
生物化学的/生理学的作用
16:0 DG Galloyl or 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-galloyl (DPGG) is a phenolic-based lipid molecule, which is used as a component of polydiacetylenes (PDA) liposomes.[1] This lipid can form phenolic metal complexes with lead (II).[2]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870412P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
870412P-BULK:
870412P-VAR:
870412P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Versatile Surface Functionalization of Metal--Organic Frameworks through Direct Metal Coordination with a Phenolic Lipid Enables Diverse Applications
Zhu W, et al.
Advances in Functional Materials, 28(16), 1705274-1705274 (2018)
Janus particles for (bio) sensing
Yanez-Sedeno P, et al.
Applied Materials Today, 9, 276-288 (2017)