Merck
840032P
Avanti
脳PS
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
L-α-ホスファチジルセリン(脳、ブタ)(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥38,900
25 MG
¥58,300
100 MG
¥177,000
500 MG
¥582,000
¥38,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥38,900
25 MG
¥58,300
100 MG
¥177,000
500 MG
¥582,000
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥38,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840032P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (840032P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (840032P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840032P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI Key
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
脳PSは、脂質標準物質の調製[1]、レポーターアッセイ[2]、およびリポソームの調製に使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルセリンは脂質の1種です。[4]これは、年齢依存性の記憶の問題や可能性のあるアルツハイマー病のレベルが異なるラットおよびヒトの認知能を高めるのに役立ちます。ホスファチジルセリンには、老齢ラットの前脳基底部のコリン作動性ニューロン集団の変性を阻止する能力があります。[4]ホスファチジルセリンデカルボキシラーゼ活性の90%はミトコンドリアと関連しています。[5]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840032P-10 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840032P-100 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840032P-25 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840032P-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
840032P-25MG:
840032P-100MG:
840032P-BULK:
840032P-500MG:
840032P-VAR:
840032P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Brain PC Avanti Research™ - A Croda Brand 840053C
Avanti
840053C
Brain PC
Liver PC Avanti Research™ - A Croda Brand 840055P, powder
Avanti
840055P
Liver PC
脳PI(4,5)P2 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840046P
脳PI(4,5)P2
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051P
Egg PC
Brain PI(4)P Avanti Research™ - A Croda Brand 840045P, powder
Avanti
840045P
Brain PI(4)P
卵由来SM Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
860061P
卵由来SM
DCP-LA ≥95% (HPLC), oil
Sigma-Aldrich
D5318
DCP-LA
Egg PA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840101P
Egg PA
Characterization of brain phosphatidylserine decarboxylase: localization in the mitochondrial inner membrane
Percy AK, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 223(2), 484-494 (1983)
Alzheimer's disease-associated TREM2 variants exhibit either decreased or increased ligand-dependent activation
Song W, et al.
Alzheimers Dement., 13(4), 381-387 (2017)
Bovine brain phosphatidylserine attenuates scopolamine induced amnesia in mice
Claro FT, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 30(5), 881-886 (2006)
Measurement of Binding of Basic Drugs to Acidic Phospholipids using Surface Plasmon Resonance and Incorporation of the Data into Mechanistic Tissue Composition Equations to Predict Steady-state Volume of Distribution (Vss)
Small H, et al.
Drug Metabolism and Disposition, dmd-111 (2011)
Molecular Medicines for Cancer: Concepts and Applications of Nanotechnology (2018)