包装
pkg of 1 × 10 mg (860724P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860724P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860724P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(46)43-39(38-44)42(47)40(45)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h39-40,42,44-45,47H,3-38H2,1-2H3,(H,43,46)/t39-,40+,42-/m0/s1
InChI Key
ZESJDNWGTANZCC-LFVSMIGWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860724P-10MG:
860724P-VAR:
860724P-5MG:
860724P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)