包装
pkg of 1 × 10 mg (860610P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860610P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C36H73NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-35(40)37-33(32-38)36(41)34(39)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-34,36,38-39,41H,3-32H2,1-2H3,(H,37,40)/t33-,34+,36-/m0/s1
InChI Key
IEZRNEGTKRQRFV-LFBNJJMOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860610P-VAR:
860610P-5MG:
860610P-10MG:
860610P-BULK:
試験成績書(COA)