Merck
860563P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563P, powder
別名:
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H89N4O10PS
CAS番号:
分子量:
945.28
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860563P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860563P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
アプリケーション
18:1-12:0 Biotin PC is suitable for use in the preparation of liposomes.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860563P-1MG:
860563P-VAR:
860563P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)