Merck
858122P
Avanti
16:0 リゾPG
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
別名:
1-ヘキサデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′racグリセロール) (ナトリウム塩); PG(16:0/0:0); 110711
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥64,300
1 G
¥111,000
¥64,300
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥64,300
1 G
¥111,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H44O9PNa
CAS番号:
分子量:
506.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥64,300
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (858122P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858122P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 858122P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
1-パルミトイル-2-ヒドロキシ-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1'-rac-グリセロール)またはLPGは、リン酸頭部と炭化水素尾部を有する16炭素脂質です。[1]これは負に帯電しており、臨界ミセル濃度は0.6 mMです。[2]
アプリケーション
16:0 リゾPGは、アセトニドで保護されたピレンPGの合成に使用されています。[3]イオン交換カラム精製におけるシトクロムb558の溶出に使用される場合があります。[4]ユーバクテリウムプロトンポンプタンパク質の可溶化に使用される場合もあります。[1]
生物化学的/生理学的作用
1-パルミトイル-2-ヒドロキシ-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1'-rac-グリセロール)は、膜貫通タンパク質の可溶化および精製によく使用されます。[5]メラノソームタンパク質であるPmel17の凝集研究に使用されています。[2]
包装
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(858122P-1 g)
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(858122P-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
858122P-VAR:
858122P-500MG:
858122P-1G:
858122P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051P
Egg PC
16:0 Lyso PC 1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
855675C
16:0 Lyso PC
Egg PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
841138C
Egg PG
Egg PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
841138P
Egg PG
16:0~18:1 PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840457P
16:0~18:1 PG
16:0 PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840455P
16:0 PG
14:0 PC (DMPC) 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
850345P
14:0 PC (DMPC)
16:0 PC(DPPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850355P
16:0 PC(DPPC)
Lysophospholipids induce fibrillation of the repeat domain of Pmel17 through intermediate core-shell structures
Pedersen JN, et al.
Biochimica et biophysica acta. Proteins and proteomics, 1867(5), 519-528 (2019)
Lysophosphatidylglycerol: a novel effective detergent for solubilizing and purifying the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
Huang P, et al.
Analytical Biochemistry, 259(1), 89-97 (1998)
Lipases and Phospholipases, 149-158 (2012)
Aspartate-histidine interaction in the retinal schiff base counterion of the light-driven proton pump of Exiguobacterium sibiricum
Balashov SP, et al
Biochemistry, 51(29), 5748-5762 (2012)
P Huang et al.
Analytical biochemistry, 259(1), 89-97 (1998-05-30)
Similar to the recombinant cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) expressed in Sf9 insect cells, underglycosylated CFTR expressed in yeast is not effectively solubilized by a variety of commonly used detergents, requiring instead harsh alkali and SDS treatments, which would