アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850338P-1g)
pkg of 1 × 10 g (850338P-10g)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850338P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3
InChI Key
BETUMLXGYDBOLV-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
850338P-1G:
850338P-10G:
850338P-BULK:
850338P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)