Merck
S8830
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use in purification of Histidine-tagged proteins
別名:
プロテアーゼインヒビターカクテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
SIGMAFASTプロテアーゼインヒビターカクテルタブレット、EDTAフリー, for use in purification of Histidine-tagged proteins
由来生物
bovine lung
品質水準
形状
tablet
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SIGMAFAST プロテアーゼインヒビターカクテルタブレット-EDTAフリーは、セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、アスパラギン酸プロテアーゼ、金属プロテアーゼを阻害するように設計された水溶性タブレット製剤です。 このタブレットには、EDTAなどの強力な金属キレート剤は含まれておらず、固定化金属アフィニティークロマトグラフィー(IMAC)によるサンプル処理と併用できます。 またこのタブレットには、さらなる保護のためにぺプスタチンA塩などが含まれる独自の組成が使用されています。
特異性
セリン、システイン、アスパラギン酸、メタロプロテアーゼを阻害します。
アプリケーション
幅広い SIGMAFAST プロテアーゼインヒビターカクテルタブレットの特異性のため、 ヒスチジン標識タンパク質の精製における使用や、 汎用的プロテアーゼインヒビターカクテルとしての使用に適しています。 このタブレットは、細胞溶解用バッファーの成分として使用することもでき、 HIS Select培地との併用に関して最適化され、検証されています。
特徴および利点
EDTA-フリー: IMAC処理を妨げる可能性のあるEDTAなどの強力な金属キレート剤は不含。
ぺプスタチンA:タブレット形状では通常得られないさらなる保護のためにぺプスタチンA塩などの独自の組成を使用。
幅広い特異性:セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、アスパラギン酸プロテアーゼ、金属プロテアーゼを阻害して、タンパク質サンプルを幅広く保護。
高収率:1錠のタブレットから100 mLのカクテルが得られ、100 mLの抽出物に含まれる最大20 gまでの細胞量に存在するプロテアーゼの阻害に推奨されるのが1錠です。
長期安定性:タブレットは、2–8 °Cにおいて2年以上は未開封で安定で、再構成されたプロテアーゼインヒビター溶液(1´ または 10´)は、2–8 °Cで2週間以上は安定です。
構成
AEBSF
ベスタチン
E-64
ペプスタチン A
ホスホラミドン
ロイペプチン
Aprotinin
数量
1錠で100 mLのカクテルを調製できます。1錠で最大100 mLの細胞抽出物(細胞量にして20 g)に含まれるプロテアーゼを阻害することができます。
物理的形状
タブレット(水溶性)
保管および安定性
錠剤は供給時の安定性を2~8℃で少なくとも2年間維持します。また、再溶解したプロテアーゼ阻害溶液(1´または10´)は安定性を2~8℃で少なくとも2週間維持します。
法的情報
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S8830-BULK:
S8830-20TAB:
S8830-2TAB:
S8830-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephan G Mauracher et al.
Phytochemistry, 99, 14-25 (2014-01-28)
Tyrosinases catalyze two initial reaction steps in the formation of melanin. Purification of tyrosinases had always been a process accompanied with various problems caused by enzymatic browning processes. Here, an approach is presented for the purification of the latent enzyme
Benjamin M Nitsche et al.
BMC genomics, 13, 380-380 (2012-08-10)
Filamentous fungi are confronted with changes and limitations of their carbon source during growth in their natural habitats and during industrial applications. To survive life-threatening starvation conditions, carbon from endogenous resources becomes mobilized to fuel maintenance and self-propagation. Key to
Zilun Wei et al.
Life sciences, 232, 116632-116632 (2019-07-07)
The inflammation modulation effects of mesenchymal stromal cell-derived exosomes (MSC-EXO) are well established. We aimed to explore the mechanism behind the inflammatory responses of numerous exosomal cargo molecules that have been neglected in molecular biology research, and to develop an
Jeffrey L Waugh et al.
PloS one, 6(11), e27984-e27984 (2011-12-02)
Regulator of G protein signaling 9-2 (RGS9-2) is a protein that is highly enriched in the striatum, a brain region that mediates motivation, movement and reward responses. We identified a naturally occurring 5 nucleotide deletion polymorphism in the human RGS9
Jeremy Celver et al.
Journal of neurochemistry, 120(1), 56-69 (2011-11-01)
Detergent-resistant membranes (DRM) are thought to contain structures such as lipid rafts that are involved in compartmentalizing cell membranes. We report that the majority of D(2)-dopamine receptors (D(2)R) expressed endogenously in mouse striatum or expressed in immortalized cell-lines is found
資料
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.