詳細
n-octyl-β-D-glucopyranoside
アッセイ
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
フォーム
powder
分子量
292.37 g/mol
包装
pkg of 1 × 1 g (850511P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850511P-5g)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
850511P-BULK:
850511P-5G:
850511P-1G:
850511P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック