アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (850358P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850358P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850358P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850358P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O
InChI Key
GPWHCUUIQMGELX-VHQDNGOZSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850358P-25MG:
850358P-VAR:
850358P-BULK:
850358P-500MG:
850358P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)