アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (855575P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (855575P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855575P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855575P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 855575P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
InChI Key
VXUOFDJKYGDUJI-OAQYLSRUSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
855575P-BULK:
855575P-500MG:
855575P-1G:
855575P-200MG:
855575P-VAR:
855575P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn