アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840432P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840432P-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840432P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCC)COC(=O)CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C18H35O10P.Na/c1-3-5-7-9-17(21)25-13-16(28-18(22)10-8-6-4-2)14-27-29(23,24)26-12-15(20)11-19;/h15-16,19-20H,3-14H2,1-2H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/t15?,16-;/m1./s1
InChI Key
URXZWMWYOKBMMW-NPSJIHRQSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840432P-200MG:
840432P-VAR:
840432P-10MG:
840432P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)