Merck
810608C
Avanti
18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810608C
別名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H98N2O9P
CAS番号:
分子量:
926.32
UNSPSCコード:
41141825
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810608C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810608C
濃度
1 mg/mL (810608C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
アプリケーション
18:1Tempo PC has been used for the preparation of liposomes.[1]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810608C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810608C-VAR:
810608C-BULK:
810608C-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quenching of triplet state fluorophores for studying diffusion-mediated reactions in lipid membranes
Stromqvist J, et al.
Biophysical Journal, 99(11), 3821-3830 (2010)
Bhagyashree D Rao et al.
Chemistry and physics of lipids, 226, 104849-104849 (2019-12-15)
pH (low) insertion peptide (pHLIP) is a polypeptide from the third transmembrane helix of bacteriorhodopsin. The pH-dependent membrane insertion of pHLIP has been conveniently exploited for translocation of cargo molecules and as a novel imaging agent in cancer biology due