Merck
253324
Sigma-Aldrich
3-カルボキシ-PROXYL
98%
別名:
3-(カルボキシ)-2,2,5,5-テトラメチル-1-ピロリジニルオキシ, 3-カルボキシ-2,2,5,5-テトラメチル-1-ピロリジニルオキシ, フリーラジカル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥38,900
¥38,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥38,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16NO3
CAS番号:
分子量:
186.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
¥38,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
200 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC(C(O)=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)
InChI Key
GEPIUTWNBHBHIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スピンラベル。[1]アニオン型は、アニオン性ミセル中の中性可溶化剤の分配係数の測定に用いられています。
ニトロキシルラジカルを有するテトラフェニルポルフィリンの合成に用いられています[2]
種子や花粉の長期的安定性や分子移動の研究に用いられているスピンラベルです。電子スピン共鳴に鋭敏なDNAプロ-ブを調整するため、オリゴヌクレオチドと共有結合しています。アセトキシメチルエステルは血液脳関門を通過するエステラ-ゼに鋭敏なプロ-ブで、電子スピン共鳴コンピュ-タ-断層撮影に用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
253324-250MG:
253324-BULK:
253324-VAR:
253324-25MG:
253324-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
M Alecci et al.
Physics in medicine and biology, 43(7), 1899-1905 (1998-08-14)
The use of RF (100 to 300 MHz) PEDRI and CW-EPR techniques allows the in vivo study of large animals such as whole rats and rabbits. Recently a PEDRI instrument was modified to also allow CW-EPR spectroscopy with samples of
K Mäder et al.
Pharmaceutical research, 14(6), 820-826 (1997-06-01)
The purpose of this study was to compare drug release and polymer erosion from biodegradable P(FAD-SA) polyanhydrides in vitro and in vivo in real time and with minimal disturbance of the investigated system. P(FAD-SA) 20:80 and P(FAD-SA) 50:50 polymer tablets
S Zöllner et al.
The Journal of biological chemistry, 272(37), 23076-23080 (1997-09-12)
Nitroxides are known to exert superoxide dismutase-mimetic properties and to decrease O-2- and H2O2-mediated cytotoxicity. However, the effect of nitroxides on .NO homeostasis has not been studied yet. The present study investigates the effect of nitroxides on the detectable amount
M Alecci et al.
Biophysical journal, 67(3), 1274-1279 (1994-09-01)
A radio frequency (RF) (280 MHz) electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy and imaging apparatus has been used to localize a pyrrolidine nitroxide free radical in the rat abdomen and thorax. The nitroxide 2,2.5.5,-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl-3- carboxylic acid (PCA) had a whole body
V Quaresima et al.
Physics in medicine and biology, 43(7), 1937-1947 (1998-08-14)
Much outstanding progress concerning the application of ESR spectroscopy/imaging in the biomedical field has been made in recent years. The literature in this field has already been specifically covered by several reviews. The aim of this article is to provide