安全性情報
8.14722
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
for synthesis
別名:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Triacetonediamine, TAD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20N2
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
253-197-2
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
≤20 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
自己発火温度
300 °C
有効性
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
屈折率
n25/D 1.469
pH
12.3 (20 °C, 99 g/L in H2O)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
転移温度
flash point 75 °C
密度
0.893 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H2]1C(CC(CC1(C)C)[N+H3])(C)C
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3/p+2
InChI Key
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.895
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体