Merck
700214P
Avanti
Hyodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,6α-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥32,200
¥32,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥32,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O4
CAS番号:
分子量:
392.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥32,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700214P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700214P-VAR:
700214P-10MG:
700214P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)