Merck
700218P
Avanti
Lithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥29,900
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥29,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O3
分子量:
376.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700218P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
700218P-10MG:
700218P-VAR:
700218P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)