Merck
700199P
Avanti
Ursodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,7β-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥29,900
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥29,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O4
CAS番号:
分子量:
392.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI Key
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700199p-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
700199P-10MG:
700199P-BULK:
700199P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)