安全性情報
700263P
Avanti
Glycoursodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,7β-diol N-(carboxymethyl)-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥29,200
¥29,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥29,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43NO5
CAS番号:
分子量:
449.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥29,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg ((700263P-10MG
(700251P-10MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1
InChI Key
GHCZAUBVMUEKKP-XROMFQGDSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700263P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700263P-VAR:
700263P-BULK:
700263P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)